1-Undecene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
U0052-25ML U0052-100ML
TCIAU0052-25MLEA 1225 SEK
TCIAU0052-25ML TCIAU0052-100ML
1-Undecene 98,0 GC_ANALYSMETOD
1-Undecene
Formel: C₁₁H₂₂
MW: 154.3 g/mol
Kokpunkt: 190°C
Smältpunkt: -48.9
Flampunkt: 63°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008956
CAS nummer: 821-95-4
EINECS: 212-483-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2714a18cb43a0cec435f10dbd0b791c7bebf25d4&vid=a79c8f86b1a6d935ffafa7f1ec072832a0a3b64d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %