1-Pentene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
alpha-n-Amylene, Propylethylene
P0316-25ML
P0316-500ML
P0316-100ML
TCIAP0316-25MLEA
470
SEK
TCIAP0316-25ML
TCIAP0316-500ML
TCIAP0316-100ML
1-Pentene ≥98.0%
1-Pentene
Formel:
C₅H₁₀ MW: 70,13 g/mol Kokpunkt: 30°C Smältpunkt: –165 °C Densitet: 0,641 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -20 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00003567 CAS nummer: 109-67-1 EINECS: 203-694-5 UN: 1108 ADR: 3,I Merck Index: 14,07122 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |