1-Octene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
O0041-25ML O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA 230 SEK
TCIAO0041-25ML TCIAO0041-500ML
1-Octene ≥97.0%
1-Octene
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokpunkt: 121 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –102 °C
Densitet: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 10°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009548
CAS nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4d9d0da0fd320478a385772866e6267cc44f6d&vid=c1856fac6231093fe52d2f067bfb324ba8fd5559&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %