1-Hexen ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
H0121-25ML H0121-500ML
TCIAH0121-25MLEA 215 SEK
TCIAH0121-25ML TCIAH0121-500ML
1-Hexen ≥97.0%
1-Hexene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokpunkt: 64°C
Smältpunkt: -140°C
Densitet: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -31°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009505
CAS nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5089733fc44ecc2421cd24c916ba9a9beaf75936&vid=357210d7fbd5035e487da9feafd3dd81c7a9b0f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %