1-Hexadecene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
H0610-25ML H0610-500ML H0610-100ML
TCIAH0610-25MLEA 405 SEK
TCIAH0610-25ML TCIAH0610-500ML TCIAH0610-100ML
1-Hexadecene ≥99.0%
1-Hexadecene
Formel: C₁₆H₃₂
MW: 224,43 g/mol
Kokpunkt: 285°C
Smältpunkt: 4 °C
Densitet: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 132°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008991
CAS nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f8b6accb93598f6655aec4915c27e6118ed3a3&vid=237a66033ffecd814c4ea105ced19b08ba49e461&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %