1-Hexadecene ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
H0323-25ML H0323-500ML
TCIAH0323-25MLEA 230 SEK
TCIAH0323-25ML TCIAH0323-500ML
1-Hexadecene ≥90.0%
1-Hexadecene
Formel: C₁₆H₃₂
MW: 224,43 g/mol
Kokpunkt: 285°C
Smältpunkt: 4 °C
Densitet: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 132°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008991
CAS nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8a1edf454f4a0585b064a55461298874700b5&vid=73428fc66c263fb82bb205902723f441484b97ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %