1-Dodecene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Dodec-1-ene
D0974-25ML D0974-500ML
TCIAD0974-25MLEA 215 SEK
TCIAD0974-25ML TCIAD0974-500ML
1-Dodecene ≥95.0%
1-Dodecene
Formel: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Kokpunkt: 213°C
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008961
CAS nummer: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23696b80fb70918d96eda909f3c7ba0422012b05&vid=40edcd1a7d449ad5e51e2a4af1709e9d0d00432e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %