1-Decene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0028-25ML D0028-500ML
TCIAD0028-25MLEA 215 SEK
TCIAD0028-25ML TCIAD0028-500ML
1-Decene ≥95.0%
1-Decene
Formel: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: –66°C
Densitet: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 46°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009577
CAS nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425d00a322d757b3ef26accd1d9004e665cf65c2&vid=bebe597ede3c33f65c850cd34077a6112d8c9ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %