3-Klorpropen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 3-Klor-1-propen
C0274-25ML C0274-500ML
TCIAC0274-25MLEA 215 SEK
TCIAC0274-25ML TCIAC0274-500ML
3-Klorpropen ≥98.0%
3-Klorpropen
Formel: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Kokpunkt: 45°C
Smältpunkt: -136
Flampunkt: –29°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000984
CAS nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 14,00289
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73672d95b45705e024d8d6493d934eb40a58e77a&vid=ed1caaa59e619568f2721e79c7f33bd45b72ca7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %