trans-2-Pentenal ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
P1790-25G
P1790-5G
TCIAP1790-25GEA
1125
SEK
TCIAP1790-25G
TCIAP1790-5G
trans-2-Pentenal ≥95.0%
trans-2-Pentenal
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Kokpunkt: 81°C Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 22°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009615 CAS nummer: 1576-87-0 EINECS: 216-414-1 UN: 1989 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |