trans-2-Nonenal ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
N0483-25ML
N0483-5ML
TCIAN0483-25MLEA
1275
SEK
TCIAN0483-25ML
TCIAN0483-5ML
trans-2-Nonenal ≥95.0%
trans-2-Nonenal
Formel:
C₉H₁₆O Kokpunkt: 108°C Densitet: 0,8505 g/cm³ (15 °C) Flampunkt: 84°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007012 CAS nummer: 18829-56-6 EINECS: 242-609-6 Merck Index: 14,06676 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |