trans-2-Hexenal ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
(E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
H0345-25ML
H0345-500ML
H0345-100ML
TCIAH0345-25MLEA
230
SEK
TCIAH0345-25ML
TCIAH0345-500ML
TCIAH0345-100ML
trans-2-Hexenal ≥97.0%
trans-2-Hexenal
Formel:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol Kokpunkt: 146°C Densitet: 0,846 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 43°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007008 CAS nummer: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1 UN: 1988 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |