trans-2-Heptenal ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
H0579-25ML H0579-5ML
TCIAH0579-25MLEA 1600 SEK
TCIAH0579-25ML TCIAH0579-5ML
trans-2-Heptenal ≥95.0%
trans-2-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Kokpunkt: 91°C
Densitet: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 54°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007010
CAS nummer: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
UN: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134f0d7f3709e1cf1dc6c342ea793d630d5c0a78&vid=4863443a9f7e0592ecc66baa58a900c772499698&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %