trans-2-Decenal ≥93.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D1642-25ML
D1642-5ML
TCIAD1642-25MLEA
1350
SEK
TCIAD1642-25ML
TCIAD1642-5ML
trans-2-Decenal ≥93.0%
trans-2-Decenal
Formel:
C₁₀H₁₈O Kokpunkt: 80°C Flampunkt: 108°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00014679 CAS nummer: 3913-81-3 EINECS: 223-474-2 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |