cis-11-Hexadecenal ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0679-1G H0679-10G
TCIAH0679-1GEA 525 SEK
TCIAH0679-1G TCIAH0679-10G
cis-11-Hexadecenal ≥95.0%
cis-11-Hexadecenal
Formel: C₁₆H₃₀O
Kokpunkt: 132°C
Flampunkt: 61°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010124
CAS nummer: 53939-28-9
EINECS: 258-876-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c08cbadb51986aaf1e03397c04516f6ba378d0c&vid=d892e99e1c937d8278523ad9cfabf9beb8dbcc6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %