4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3222-25G
B3222-5G
TCIAB3222-25GEA
2125
SEK
TCIAB3222-25G
TCIAB3222-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene ≥98.0%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Formel:
C₄H₃BrF₄ Kokpunkt: 60°C Densitet: 1,627 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042189 CAS nummer: 18599-22-9 EINECS: 242-440-8 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |