8-Bromo-1-octene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B3257-25G B3257-5G
TCIAB3257-25GEA 4075 SEK
TCIAB3257-25G TCIAB3257-5G
8-Bromo-1-octene ≥98.0%
8-Bromo-1-octene
Formel: C₈H₁₅Br
MW: 191,11 g/mol
Kokpunkt: 92°C
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000275
CAS nummer: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01ca4cd07091f7c904cccdb19e4298ab7744afed&vid=1b414afba65a5cbe0beeed1bfb05c68d27a98729&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %