Allyl bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
B0643-25G B0643-500G
TCIAB0643-25GEA 245 SEK
TCIAB0643-25G TCIAB0643-500G
Allyl bromide ≥98.0%
Allyl bromide
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokpunkt: 71°C
Smältpunkt: –119 °C
Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000244
CAS nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 14,00288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbe685751be75edddaed23d7509bd330755af6b&vid=58bdbdff67de16990d02722c245ffb72ba04bd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %