Bensylacetat ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 215 SEK
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
Bensylacetat ≥99.0%
Bensylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Smältpunkt: –51 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 102°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008712
CAS nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %