Isopropenyl acetate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
A0035-25ML A0035-500ML
TCIAA0035-25MLEA 215 SEK
TCIAA0035-25ML TCIAA0035-500ML
Isopropenyl acetate ≥98.0%
Isopropenyl acetate
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokpunkt: 97°C
Smältpunkt: –93 °C
Densitet: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 16°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008709
CAS nummer: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f93b4955d0dd73ed78c3296b300aa4f2ebfc4890&vid=6aee9baa409c67e16c94ed32917c72859fc2f9f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %