3-metylpentan ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0383-25ML M0383-500ML
TCIAM0383-25MLEA 335 SEK
TCIAM0383-25ML TCIAM0383-500ML
3-metylpentan ≥99.0%
3-metylpentan
Formel: C₆H₁₄
Kokpunkt: 63°C
Smältpunkt: –118°C
Densitet: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –7°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009342
CAS nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d84d4094c1939398d1c0249497caec8f8acc89d&vid=1f7444b8f9e76a39206e100610eb44ac31c7491a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %