2-metylpentan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 215 SEK
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
2-metylpentan ≥98.0%
2-metylpentan
Formel: C₆H₁₄
Kokpunkt: 60°C
Smältpunkt: –154 °C
Densitet: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -20°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009406
CAS nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %