2-Metylbutan ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Isopentan
M0167-25ML M0167-500ML
TCIAM0167-25MLEA 245 SEK
TCIAM0167-25ML TCIAM0167-500ML
2-Metylbutan ≥97.0%
2-Metylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Kokpunkt: 31°C
Smältpunkt: –160 °C
Densitet: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –57°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009338
CAS nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffa9dacd078716b6de2e96d98f8b77f716b3e104&vid=8c0df4468ce362cac37edbcdb3ac3ae0f3972b03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %