2,4-Dimethylpentane ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0769-25ML D0769-5ML
TCIAD0769-25MLEA 2175 SEK
TCIAD0769-25ML TCIAD0769-5ML
2,4-Dimethylpentane ≥99.0%
2,4-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Kokpunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –119,2 °C
Densitet: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -12°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008945
CAS nummer: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6452da0f56a7727d406e575ccd27a57d93a9cb9a&vid=8efbf3d048372afa8de557e3c1634f715dc5c808&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %