2,2-Dimethylpentane ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D1673-1ML
D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA
335
SEK
TCIAD1673-1ML
TCIAD1673-5ML
2,2-Dimethylpentane ≥99.0%
2,2-Dimethylpentane
Formel:
C₇H₁₆ MW: 100,2 g/mol Kokpunkt: 79°C Smältpunkt: –123,7 °C Densitet: 0,674 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -9°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009404 CAS nummer: 590-35-2 EINECS: 209-680-5 UN: 1206 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |