Isooktan ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
T0481-25ML
T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA
215
SEK
TCIAT0481-25ML
TCIAT0481-500ML
Isooktan ≥99.0%
Isooktan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114,23 g/mol Kokpunkt: 99°C Smältpunkt: –107 °C Densitet: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -9°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 14,05193 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |