2,2,4-Trimethylhexane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T0774-1ML T0774-5ML
TCIAT0774-1MLEA 655 SEK
TCIAT0774-1ML TCIAT0774-5ML
2,2,4-Trimethylhexane ≥98.0%
2,2,4-Trimethylhexane
Formel: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Kokpunkt: 126°C
Smältpunkt: –120 °C
Densitet: 0,711 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 13°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039928
CAS nummer: 16747-26-5
EINECS: 240-807-7
UN: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f2b496d9b00fedeca3318c912df20de5f2ff970&vid=7b8989fa5b18d0f5e1ba29a56724cc505c782d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %