2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D1822-10G D1822-25G
TCIAD1822-10GEA 710 SEK
TCIAD1822-10G TCIAD1822-25G
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane ≥98.0%
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane
Formel: C₆H₁₂N₂O₄
MW: 176,17 g/mol
Smältpunkt: 215°C
Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007392
CAS nummer: 3964-18-9
EINECS: 223-569-9
UN: 2926
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89cc249025c25238ad3d7830d5808a2f3335c2fa&vid=3a36845df485de65a0b35d0e9050b3595f5c3139&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %