2-Chloro-2-methylbutane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C0200-25ML C0200-500ML C0200-100ML
TCIAC0200-25MLEA 550 SEK
TCIAC0200-25ML TCIAC0200-500ML TCIAC0200-100ML
2-Chloro-2-methylbutane ≥97.0%
2-Chloro-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Kokpunkt: 86°C
Smältpunkt: –73 °C
Densitet: 0,8591 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000818
CAS nummer: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=991f023387ce32015222879d065e07dd20e24826&vid=5d54bcf9cde05fa3cd4bc933b914b00610d121d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8610 to 0.8680
Refractive index n20/D 1.4040 to 1.4060