5-Metyl-3-heptanon ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0335-25ML
M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA
215
SEK
TCIAM0335-25ML
TCIAM0335-500ML
5-Metyl-3-heptanon ≥95.0%
5-Metyl-3-heptanon
Formel:
C₈H₁₆O Kokpunkt: 157°C Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 59°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009340 CAS nummer: 541-85-5 EINECS: 208-793-7 UN: 2271 ADR: 3,III Merck Index: 14,06084 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |