5-Metyl-2-hexanon ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
I0087-25ML I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA 230 SEK
TCIAI0087-25ML TCIAI0087-500ML
5-Metyl-2-hexanon ≥98.0%
5-Metyl-2-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Kokpunkt: 144°C
Smältpunkt: –74°C
Flampunkt: 36°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008950
CAS nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf0b6d70c679f5901d6cc74ff38e3e9889ad641&vid=478a9be903db5124bc507fb2a29f65e402327706&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %