4-Metyl-2-pentanon ≥99.5%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M0389-500ML M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA 350 SEK
TCIAM0389-500ML TCIAM0389-25ML
4-Metyl-2-pentanon ≥99.5%
4-Metyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Kokpunkt: 116°C
Smältpunkt: -85°C
Densitet: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 17°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008938
CAS nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5995713585d44c142eb7fff29a862010b300df&vid=a4bf55241fd16eabdeb9f09ebc44fa6b6b5aad3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %