3-Metyl-2-pentanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M0388-25ML M0388-5ML
TCIAM0388-25MLEA 1600 SEK
TCIAM0388-25ML TCIAM0388-5ML
3-Metyl-2-pentanon ≥98.0%
3-Metyl-2-pentanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 116°C
Densitet: 0,815 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12°C
MDL Number: MFCD00009336
CAS nummer: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd8a072bdabe9b696843c3620979a09a89106e4&vid=9b2a09587b44db2c4c794625f5a6975e2636166e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %