2-Metyl-3-pentanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Ethyl Isopropyl ketone
M1249-25ML M1249-5ML
TCIAM1249-25MLEA 1900 SEK
TCIAM1249-25ML TCIAM1249-5ML
2-Metyl-3-pentanon ≥98.0%
2-Metyl-3-pentanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 115°C
Smältpunkt: –69 °C
Densitet: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 11°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009314
CAS nummer: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&vid=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %