(±)-2-Methylvaleraldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Methylpentanal, 2-Methylvaleraldehyde
M0596-25ML M0596-500ML
TCIAM0596-25MLEA 215 SEK
TCIAM0596-25ML TCIAM0596-500ML
(±)-2-Methylvaleraldehyde ≥95.0%
(±)-2-Methylvaleraldehyde
Formel: C₆H₁₂O
Kokpunkt: 119 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –100 °C
Densitet: 0,808 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 20°C
MDL Number: MFCD00006986
CAS nummer: 123-15-9
EINECS: 204-605-2
UN: 2367
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88cc01a0e925de13fc6229e67ca693694861f1c9&vid=f241a8eb1ad459ca6376f9670be2a290f09b12d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %