2-Ethylhexanal ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
E0125-25ML E0125-500ML
TCIAE0125-25MLEA 215 SEK
TCIAE0125-25ML TCIAE0125-500ML
2-Ethylhexanal ≥95.0%
2-Ethylhexanal
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Kokpunkt: 163°C
Smältpunkt: -85°C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 46°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006987
CAS nummer: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1191
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9a2c102a72c270e0f25062d4e94a19e9258717&vid=f044e945db72c9ce844ec9632af4fb4187b66491&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 8.0