2-Ethylbutyraldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
E0069-25ML E0069-500ML E0069-100ML
TCIAE0069-25MLEA 270 SEK
TCIAE0069-25ML TCIAE0069-500ML TCIAE0069-100ML
2-Ethylbutyraldehyde ≥98.0%
2-Ethylbutyraldehyde
Formel: C₆H₁₂O
Kokpunkt: 117°C
Smältpunkt: –89 °C
Densitet: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 21°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006985
CAS nummer: 97-96-1
EINECS: 202-623-5
UN: 1178
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=683d941c300a2c6a55de39987970fa54b106d3d5&vid=4b0a689f796d54c2e5abcde8bdc941b0d269d238&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %