1-Bromo-3,3-dimethylbutanone ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
B1490-25G B1490-5G
TCIAB1490-25GEA 3625 SEK
TCIAB1490-25G TCIAB1490-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone ≥95.0%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179.06 g/mol
Kokpunkt: 188°C
Smältpunkt: 76
Flampunkt: 66°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000206
CAS nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405b96205d6335d5b20644692b6edd41c40789f2&vid=24cda5f284e382cb9b0d3675f65e026d0a0bd963&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %