2-Brom-2-Metylpropan ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
tert-Butyl bromide
B0617-25G
B0617-500G
B0617-100G
TCIAB0617-25GEA
215
SEK
TCIAB0617-25G
TCIAB0617-500G
TCIAB0617-100G
2-Brom-2-Metylpropan ≥98.0%
2-Brom-2-Metylpropan
Formel:
C₄H₉Br MW: 137.02 g/mol Kokpunkt: 75°C Smältpunkt: -20 Flampunkt: 18°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS nummer: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3 II Merck Index: 14,01555 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |