1-Bromo-3-metylbutan ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
I0504-25G I0504-500G
TCIAI0504-25GEA 565 SEK
TCIAI0504-25G TCIAI0504-500G
1-Bromo-3-metylbutan ≥96.0%
1-Bromo-3-metylbutan
Formel: C₅H₁₁Br
MW: 151,05 g/mol
Kokpunkt: 121°C
Smältpunkt: –112 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 21°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000253
CAS nummer: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8f168b3bbc3a68053e11639b9b7fdc9be0d4f5&vid=fd58c834c7fb0e1e545428e130f2ede72df0a978&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %