1-Bromo-2-metylpropan ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 215 SEK
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Bromo-2-metylpropan ≥97.0%
1-Bromo-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Kokpunkt: 92°C
Smältpunkt: –118 °C
Densitet: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 18°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000217
CAS nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %