n-Tetradekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Tetradecane
T0079-25ML T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA 245 SEK
TCIAT0079-25ML TCIAT0079-500ML
n-Tetradekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
n-Tetradekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198.39 g/mol
Kokpunkt: 253°C
Smältpunkt: 6°C
Flampunkt: 100°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008986
CAS nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed14fe66fa439f06579fe3d4632f6318aa316cbc&vid=7c7f28699b09d01b890be99628d285a2c0261a76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %