n-Oktan ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
O0022-25ML
O0022-500ML
O0022-100ML
TCIAO0022-25MLEA
215
SEK
TCIAO0022-25ML
TCIAO0022-500ML
TCIAO0022-100ML
n-Oktan ≥97.0%
n-Oktan
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Kokpunkt: 125°C Smältpunkt: -57°C Densitet: 0,703 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 14°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009556 CAS nummer: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 14,06749 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |