cis-3-Hexene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: (Z)-3-Hexene
H0398-1ML H0398-5ML
TCIAH0398-1MLEA 255 SEK
TCIAH0398-1ML TCIAH0398-5ML
cis-3-Hexene ≥97.0%
cis-3-Hexene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kokpunkt: 67°C
Flampunkt: –25°C
MDL Number: MFCD00085300
CAS nummer: 7642-09-3
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&vid=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %