n-hexadekan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Hexadecane, Cetane
H0066-25ML H0066-500ML H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA 230 SEK
TCIAH0066-25ML TCIAH0066-500ML TCIAH0066-100ML
n-hexadekan ≥98.0%
n-hexadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226.45 g/mol
Kokpunkt: 287°C
Smältpunkt: 18
Flampunkt: 136°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008998
CAS nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2d185a1c6a13f018320f97f02b86d5ea0e1a73&vid=603479a5e5d4c0545025c9c12ded75dac6e42d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %