n-dodekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Dodecane
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 230 SEK
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-dodekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
n-dodekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170.34 g/mol
Kokpunkt: 216°C
Smältpunkt: -9.6
Flampunkt: 82°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %