1,2-Ethanedithiol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
E0032-25G E0032-500G E0032-100G
TCIAE0032-25GEA 295 SEK
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G TCIAE0032-100G
1,2-Ethanedithiol ≥99.0%
1,2-Ethanedithiol
Formel: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Kokpunkt: 146°C
Smältpunkt: –41 °C
Densitet: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 44°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004892
CAS nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3336
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %