2-Butanethiol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML
B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA
325
SEK
TCIAB0686-25ML
TCIAB0686-500ML
2-Butanethiol ≥97.0%
2-Butanethiol
Formel:
C₄H₁₀S MW: 90.19 g/mol Kokpunkt: 84°C Smältpunkt: -165 Flampunkt: –23°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004865 CAS nummer: 513-53-1 EINECS: 208-165-2 UN: 2347 ADR: 3 II Merck Index: 14,01578 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |