1-Propanethiol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
P0488-25ML P0488-500ML
TCIAP0488-25MLEA 405 SEK
TCIAP0488-25ML TCIAP0488-500ML
1-Propanethiol ≥98.0%
1-Propanethiol
Formel: C₃H₈S
Kokpunkt: 67 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –113 °C
Densitet: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –20°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004900
CAS nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fed1ad239cf7e56cdd2d7766e0d69befab2d09&vid=deb969c63bcb5e117cc19cbb8d50a41ae9f6cf21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %