1-Octanethiol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
O0025-25ML
O0025-500ML
TCIAO0025-25MLEA
230
SEK
TCIAO0025-25ML
TCIAO0025-500ML
1-Octanethiol ≥98.0%
1-Octanethiol
Formel:
C₈H₁₈S MW: 146,3 g/mol Kokpunkt: 200°C Smältpunkt: –49 °C Densitet: 0,84 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 81°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004912 CAS nummer: 111-88-6 EINECS: 203-918-1 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |